Merck
332119
Sigma-Aldrich
聚乙烯
Medium density
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(CH2CH2)nH
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
powder
mp
109-111 °C
密度
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI 密鑰
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)