化驗
≥99.0 %
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
溶解度
water: 163.130 g/L at 25 °C
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,6-二甲基吡啶也称为2,6-二甲基吡啶,是一种有机化合物,常用于各种有机反应,例如杂环、硝基烯烃和卤代烃的合成反应。还可用作有机合成的催化剂。
應用
2,6-卢剔啶可用作:
- 碱,用于从丙二酸半硫酯和醛合成醛醇加合物,以Cu(II)盐催化。
- 用于环氧香叶酯还原环化的添加剂。
- 集合CuI的催化剂,用于选择性合成N-磺酰基-1,2,3-苯三唑。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F
閃點(°C)
32 °C