About This Item
线性分子式:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS Number:
分子量:
430.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
core: copper
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChI 密鑰
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Atomic number of base material: 29 Copper
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)