About This Item
线性分子式:
Cl2CDCDCl2
CAS Number:
分子量:
169.86
Beilstein:
1699903
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
≥99.5 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
InChI 密鑰
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,1,2,2-四氯乙烷-d2是所有的氢原子被氘取代的1,1,2,2-四氯乙烷。它常被用作NMR溶剂。
應用
1,1,2,2-四氯乙烷-d2可用作以下反应的溶剂:
- 合成能源管理应用中的超级绝热材料环烯烃共聚物泡沫(COC) 。
- 在NMR测量中用于测定各种中间化合物。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3