Merck
363073
Sigma-Aldrich
聚乙烯醇
average Mw 31,000-50,000, 87-89% hydrolyzed
别名:
PVA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CHOH-]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
crystalline powder
crystals or granules
powder
分子量
average Mw 31,000-50,000
落球
5.2-6.2 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚乙烯醇(PVA)是乙烯基水溶性聚合物,可用作非离子表面活性剂。还可作为可生物降解聚合物,加入粘合剂、涂料、纺织品、陶瓷和化妆品中。具有良好的透明度、耐化学性、韧性和抗静电特性。
应用
PVA可用于制备微球,进一步用作可生物降解的微载体。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
PLGA/alginate composite microspheres for hydrophilic protein delivery
Zhai P, et al.
Materials Science and Engineering, C, 56(26), 251-259 (2015)
Gas foamed open porous biodegradable polymeric microspheres
Kim TK, et al.
Biomaterials, 27(2), 152-159 (2006)
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Poly (D, L lactic-co-glycolic acid) microspheres as biodegradable microcarriers for pluripotent stem cells
Newman KD and McBurney MW
Biomaterials, 25(26), 5763-5771 (2004)