About This Item
线性分子式:
NiCl2 · xH2O
CAS Number:
分子量:
129.60 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
1 mmHg ( 671 °C)
化驗
99.95% trace metals basis
形狀
solid
成份
Degree of hydration, 7-8
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
雜質
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
應用
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES 字串
O.Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI 密鑰
HGGYAQHDNDUIIQ-UHFFFAOYSA-L
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)