About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NP[OC(CH3)3]2
CAS Number:
分子量:
249.33
Beilstein:
4175262
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
93%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
39-41 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3
InChI 密鑰
KUKSUQKELVOKBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter