About This Item
线性分子式:
NbO2
CAS Number:
分子量:
124.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
密度
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
InChI 密鑰
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)