384135
Sigma-Aldrich
三氯[1,1,1-三(二苯基膦基甲基)乙烷]铑(III)
别名:
[1,1,1-三(二苯基膦甲基)乙烷]铑(III)氯化物
线性分子式:
[CH3C[CH2P(C6H5)2]3]RhCl3
CAS号:
分子量:
833.93
MDL number:
PubChem Substance ID:
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
312 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Rh](Cl)Cl.CC(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)(CP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C41H39P3.3ClH.Rh/c1-41(32-42(35-20-8-2-9-21-35)36-22-10-3-11-23-36,33-43(37-24-12-4-13-25-37)38-26-14-5-15-27-38)34-44(39-28-16-6-17-29-39)40-30-18-7-19-31-40;;;;/h2-31H,32-34H2,1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
ZAUZIYFSWQXYJZ-UHFFFAOYSA-K
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary Statements
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
Tetrahedron Letters, 30, 6151-6151 (1989)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。