About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM(NH2)4
CAS Number:
分子量:
516.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
amino surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 0.0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
號表面基團
4
折射率
n20/D 1.364
bp
64.7 °C
密度
0.854 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
InChI 密鑰
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PAMAM树形分子是一种聚酰胺,划分为树枝状聚合物,可以通过两步反应围绕乙二胺核心生成多代。它由作为官能团的氮和酰胺组成,以规则的分枝模式排列。PAMAM主要用作高容量螯合剂。
應用
PAMAM树形分子属于树形分子家族,可用于生物医学和药物传输应用。
外觀
含有 4 个表面伯氨基
法律資訊
由 Dendritech® 公司制造。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup