About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
CAS Number:
分子量:
3256.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
描述
amino surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 2
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
號表面基團
16
折射率
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)N
InChI
1S/C142H288N58O28/c143-29-45-159-115(201)1-73-187(74-2-116(202)160-46-30-144)101-61-175-131(217)17-89-195(90-18-132(218)176-62-102-188(75-3-117(203)161-47-31-145)76-4-118(204)162-48-32-146)109-69-183-139(225)25-97-199(98-26-140(226)184-70-110-196(91-19-133(219)177-63-103-189(77-5-119(205)163-49-33-147)78-6-120(206)164-50-34-148)92-20-134(220)178-64-104-190(79-7-121(207)165-51-35-149)80-8-122(208)166-52-36-150)113-114-200(99-27-141(227)185-71-111-197(93-21-135(221)179-65-105-191(81-9-123(209)167-53-37-151)82-10-124(210)168-54-38-152)94-22-136(222)180-66-106-192(83-11-125(211)169-55-39-153)84-12-126(212)170-56-40-154)100-28-142(228)186-72-112-198(95-23-137(223)181-67-107-193(85-13-127(213)171-57-41-155)86-14-128(214)172-58-42-156)96-24-138(224)182-68-108-194(87-15-129(215)173-59-43-157)88-16-130(216)174-60-44-158/h1-114,143-158H2,(H,159,201)(H,160,202)(H,161,203)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,206)(H,165,207)(H,166,208)(H,167,209)(H,168,210)(H,169,211)(H,170,212)(H,171,213)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,223)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,228)
InChI 密鑰
QYMWEDAKQRTCGD-UHFFFAOYSA-N
應用
用于 MRI 造影剂。用于二氧化硅纳米球的缩合形成。
外觀
含有 16 个表面伯氨基
法律資訊
由Dendritech®公司制造。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)