About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H28O6
CAS Number:
分子量:
460.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
InChI
1S/C28H28O6/c1-7-22(29-13-25-16-32-25)8-2-19(1)28(20-3-9-23(10-4-20)30-14-26-17-33-26)21-5-11-24(12-6-21)31-15-27-18-34-27/h1-12,25-28H,13-18H2
InChI 密鑰
IGZBSJAMZHNHKE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三(4-羟基苯基)甲烷三缩水甘油醚,常称为三苯酚甲烷三缩水甘油醚。主要用作环氧树脂的合成单体。这类树脂具有优异的机械特性、热稳定性和耐化学降解性。三缩水甘油醚结构可在固化时形成高交联密度,显著提高所得热固性材料的力学性能。
應用
三(4-羟基苯基)甲烷三缩水甘油醚(THPMTGE)可用于:
- 作为单体合成可回收的热固性聚酯材料,广泛用于航空、汽车和电气电子行业。THPMTGE基热固性材料具有优异的力学特性,比如杨氏′模量1.3-1.4 GPa,拉伸应力55-69 MPa,断裂伸长率3%-8%。
- 作为单体合成多功能环氧树脂。THPMTGE’可增加交联密度,对于提高机械强度和热稳定性有重要作用。
- 作为三官能团环氧交联剂,促进Troger′碱自具微孔(PIM)聚合物内部形成强大的交联网络。THPMTGE交联的Troger′碱PIM适于各种行业,包括:水处理、食品饮料行业和制药业。
- 作为紫外固化压敏胶配方中的多官能团交联剂。三官能团结构可提高交联密度,非常有利于增强胶层的力学强度和热稳定性。这类紫外固化压敏胶(PSA)可用于制作导热膜。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3