化驗
≥95.0%
形狀
powder
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI 密鑰
VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
试剂用于
制备过程中使用的试剂
- Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应
- 钯催化的直接芳基化
- 水相钯催化芳基化 Suzuki-Miyaura 法高效合成
- 钯催化的立体选择性 Heck 型反应
- 串联型钯 (II) 催化的氧化 Heck 反应和分子内 C-H 酰胺化反应
- 铜介导芳基硼酸与氟烷基碘的无连接有氧氟烷基化反应
- 钌催化直接芳基化
- Rh 催化的不对称共轭加成
- 无配体铜催化偶联
制备过程中使用的试剂
- 硫代甲酰胺钯配合物作为 Suzuki 偶联催化剂的研究
- 具有光物理属性的推拉型芳基乙烯基二嗪发色团
其他說明
含不定量的酸酐
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)