Merck
427985
Sigma-Aldrich
聚乙烯
High density, melt index 12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(CH2CH2)nH
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
形狀
pellets
熔體指數
12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
硬度
66 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
125-140 °C
轉變溫度
softening point 125 °C (Vicat, ASTM D 1525)
密度
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI 密鑰
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于注塑成形的汽车座椅、割草机部件和桶。
特點和優勢
极高的硬度和绝佳的抗冲击性和耐翘曲性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)