About This Item
线性分子式:
[CH3CH(OH)COO]3Al
CAS Number:
分子量:
294.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: aluminum
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
InChI 密鑰
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3