Merck
432997
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),羟基末端
viscosity 18,000-22,000 cSt 
别名:
PDMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.404
黏度
18,000-22,000 cSt
密度
0.97 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
包含增强助剂或填充剂的硅酮室温硫化系统的组分。
特點和優勢
可以使用少量多官能硅烷进行聚合,以有机金属盐加以辅助。
外觀
二羟基官能活性硅酮液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
相关内容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.