Merck
433012
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),乙烯基封端
average Mw ~25,000, viscosity 850-1,150 cSt (25 °C)(lit.)
别名:
PDMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
分子量
average Mw ~25,000
average Mw ~25,000
折射率
n20/D 1.4052
黏度
850-1,150 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
碘值
2.2‑3.5
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)=O
InChI
1S/C8H18OSi2/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2/h7-8H,1-2H2,3-6H3
InChI 密鑰
BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
造型弹性体和用于电子元件的密封剂和密封胶。
特點和優勢
可为电子元件提供防护水分、污垢和污染的非腐蚀屏障的聚合物产品。聚合物可以加热固化或室温固化。聚合不会产生挥发性气体。
外觀
二乙烯官能活性硅酮液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)