About This Item
线性分子式:
MgSO4 · H2O
CAS Number:
分子量:
138.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38030409
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: magnesium
mp
150 °C (dec.) (lit.)
密度
2.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
LFCFXZHKDRJMNS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸镁一水合物是一种路易斯催化剂,广泛应用于有机合成、纳米材料制备和燃料电池领域。
應用
硫酸镁一水合物 可用于:
- 作为前体用于通过碱沉淀反应合成 磁性铁酸锰纳米颗粒。
- 制造锰八面体分子筛(OMS-2)催化剂 用于芳香族和脂肪族硫醇的选择性有氧氧化 。
- 作为催化剂用于合成苯并-2-吡喃酮和苯并吡嗪。
- 作为前体合成 用于能源储存应用的氧化锰纳米颗粒。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1