Merck
436836
Sigma-Aldrich
2-噻吩硼酸
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
别名:
2-噻吩硼酸, 噻吩-2-硼酸
经验公式(希尔记法):
C4H5BO2S
CAS号:
分子量:
127.96
Beilstein:
112375
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
≥95.0%
形式
solid
mp
138-140 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1cccs1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
InChI key
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
557684436844499978
vibrant-m
436836
2-噻吩硼酸
vibrant-m
557684
5-溴-2-噻吩硼酸
vibrant-m
436844
3-噻吩硼酸
vibrant-m
499978
苯并[b]噻吩-2-基硼酸
mp
138-140 °C (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
mp
164-169 °C (lit.)
mp
256-260 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
应用
用作以下反应的试剂
  • 钯催化的Suzuki-Miyaura交叉偶联
  • 烷基化、硼酸化、偶联反应、Suzuki偶联和芴基溴化物的卤化
  • 耦合交替共聚物的链增长催化剂转移缩聚反应
  • 生成富勒烯基硼酸酯的高氯酸铁催化富勒烯反应
  • 无配体的Suzuki、Sonogashira和Heck交叉偶联反应
  • 铜催化的硝化反应
  • 几何松弛引起的在红色发光硼二甲基甲烷(BODIPY)中的大斯托克位移及其在荧光硫醇探针中的应用
用作以下制备反应的试剂
  • 含氧多环芳基三联苯的光物理属性
  • 通过N-烷基化、Suzuki偶联和溴化的供体-受体型聚合物的供体单元
  • 基于氨基吡啶的有丝分裂激酶Nek2抑制剂,在癌症肿瘤中具有潜在的抗增殖作用
其他说明
含有不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Man-Wah Tsang et al.
Biotechnology journal, 11(2), 257-265 (2015-08-08)
Rapid emergence of class C β-lactamases has urged an immediate need for developing class C β-lactamase specific inhibitors for effective clinical treatment. To facilitate the development of effective class C β-lactamase inhibitors, we propose a new approach for a rapid
Guo-Ping Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(8), 3700-3703 (2012-04-07)
The ligands associated with various Pd catalysts play a crucial role in determining the stereochemistry of cross-couplings between boronic acids and Z-alkenyl halides. A ligand on palladium has been found that leads to the desired products under mild conditions and
Synthesis of a novel fluorene derivative for polyfluorenes. 7,7'-Di(5-bromothiophen-2-yl)-9,9,9',9'-tetraoctyl-2,2'-bifluorene
Li, L.; et al.
Advanced Materials Research, 418-420 (2012)
Chain-growth catalyst transfer polycondensation of a conjugated alternating copolymer
Ono, R. J.; Bielawski, C. W.
Polymeric Materials: Science and Engineering Preprints (2012)
Synthesis of a novel donor unit for D-A-type polymers, 2,7-di(5-bromothiophen-2-yl)-10-hexadecyl-phenoxazine
Li, L.; et al.
Advanced Materials Research, 418-420 (2012)