化驗
98%
形狀
solid
mp
208-210 °C (lit.)
λmax
444 nm
螢光
λem 505 nm in ethanol (Lasing peak 534 nm, lasing range 515 - 558 nm (DMSO), pump source XeCl (308 nm))
OLED器件效能
ITO/Alq3:Coumarin 6/Mg:Ag
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C20H18N2O2S/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)24-17(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-18(16)25-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
香豆素6 (C6)是香豆素的衍生物,在位置3具有苯并噻唑基。它在固态和溶液态时发出荧光,并用作染色细胞器的荧光染料。C6主要用作蓝绿色光谱激光染料,且对微环境敏感。
香豆素6是一种荧光染料,属于7-二乙基氨基香豆素系列,可用于多种生物活动。在光电应用中,它可用作发绿光(500 nm)的掺杂剂。
應用
在生物学应用中(例如癌症口服药递送系统),香豆素6染料用于标记和可视化聚合物纳米颗粒。它还可用于开发电致发光器件,如有机发光二极管(OLED)。
激光染料
香豆素6已被用作以下应用的疏水性荧光染料
- 胶质瘤细胞系中基于嵌段共聚物(BCP)的胶束类药物递送研究
- 结合氟芬那酸(FA)进行的胶质瘤细胞纳米药物前体吸收研究
- 基于聚(乳酸-乙醇酸)(PLGA)的纳米药物前体吸收研究
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)