100
0.01 mmHg ( 20 °C)
AnhydroBeads™
≥99.9% trace metals basis
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
−10 mesh
772 °C (lit.)
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Warning
Eye Irrit. 2
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Not applicable
请输入批号搜索分析证书(COA)。
请输入批号搜索原产地证书(COO)。