About This Item
线性分子式:
YbCl3
CAS Number:
分子量:
279.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
synthesis grade
產品線
AnhydroBeads™
化驗
99.99% trace metals basis
反應適用性
core: ytterbium
reagent type: catalyst
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
875 °C (lit.)
應用
electroplating
material synthesis precursor
SMILES 字串
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与 NiCl2 配合使用可生成强效催化剂,用于芳基卤化物的还原性脱卤反应。
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)