About This Item
线性分子式:
LuCl3
CAS Number:
分子量:
281.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: lutetium
reagent type: catalyst
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
905 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
AEDROEGYZIARPU-UHFFFAOYSA-K
應用
氯化镥用途:
  • 作为前体合成不对称氢胺化反应的手性桥联镥催化剂。
  • 作为起始原料制备氧化镥基纳米荧光材料。
  • 制作闪烁探测器,如镥铝石榴石(LuAG)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)