About This Item
线性分子式:
TbCl3
CAS Number:
分子量:
265.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: terbium
reagent type: catalyst
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
588 °C (lit.)
密度
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
electroplating
material synthesis precursor
SMILES 字串
Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)