Merck
456799
Sigma-Aldrich
4,4′-联苯基二硼酸
登录查看公司和协议定价
别名:
4,4′-亚联苯基二硼酸
线性分子式:
(HO)2BC6H4C6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
241.84
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
形式
solid
质量水平
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C12H12B2O4/c15-13(16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)14(17)18/h1-8,15-18H
InChI key
SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
应用
Reactant involved in synthesis of:
  • Organic field-effect transistors based on organic semiconductors containing diazaboroles
  • Cycloparaphenylenes via Suzuki coupling
  • 1,3,2-Diazaboroine derivatives for organic thin-film transistor applications
  • Back-to-back coupled 2,6-bis(triazol-1-yl)pyridine molecules
  • Rectangular host via electrochemical reactions with methylaquacobaloxime and diamine
  • Arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol for use as organic field-effect transistors and light emitting diodes
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA