About This Item
线性分子式:
C6H4[P(C6H5)2]2
CAS Number:
分子量:
446.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
1,2-双(二苯基膦基)苯, 97%
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
reaction type: Baeyer-Villiger Oxidation
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
mp
183-188 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H24P2/c1-5-15-25(16-6-1)31(26-17-7-2-8-18-26)29-23-13-14-24-30(29)32(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h1-24H
InChI 密鑰
NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
應用
1,2-双(二苯基膦基)苯(DPPB)可用于:
  • 作为螯合配体,用于合成发光铜(I)卤化物配合物。
  • 合成铜-1,2-双(二苯基膦基)苯催化剂,该催化剂用于 β-硼化 α, β-不饱和酰胺。
  • 作为TMEDA的替代品,在铁催化的氟代芳族偶联反应中,选择性断裂 sp3 C-X键。
  • 作为配体,从炔类酯合成烯基硼酸酯。
  • 合成铜-二膦配合物,用作多种胺的 N-甲酰化的均相催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)