About This Item
线性分子式:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS Number:
分子量:
166.60
Beilstein:
4657170
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
96%
光學活性
[α]23/D −14°, neat
光學純度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
hydroxyl
SMILES 字串
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate is a chiral intermediate generally used to prepare atorvastatin, a cholesterol-lowering drug.
應用
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate can be used as a starting material in the synthesis of 4-amino-3-hydroxybutyric acid, a compound of pharmacological importance.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter