Merck
470317
Sigma-Aldrich
2,5-噻吩二酰双硼酸
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
别名:
2,5-二硼酸噻吩
经验公式(希尔记法):
C4H6B2O4S
CAS号:
分子量:
171.78
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
≥95.0%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
InChI key
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
514055480061436844
2,5-噻吩二酰双硼酸 ≥95.0%
470317
2,5-噻吩二酰双硼酸
5-醛基-2-噻吩硼酸 ≥95.0%
514055
5-醛基-2-噻吩硼酸
2,6-二甲基苯硼酸 ≥95.0%
480061
2,6-二甲基苯硼酸
3-噻吩硼酸 ≥95.0%
436844
3-噻吩硼酸
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
105 °C (dec.) (lit.)
mp
164-169 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
应用
使用2,5-二硼酸噻吩:
  • 作为反应物应用于金属中催化Suzuki交叉偶联反应。
  • 制备2,5-双(2-吡啶)噻吩,一种噻吩基配体,用于设计荧光汞传感器。
  • 制备用于复杂培养基中葡萄糖和大肠杆菌检测的石墨烯基生物传感器。
其他说明
含有不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Synthesis of 2H-benzotriazole based donor-acceptor polymers bearing carbazole derivative as pendant groups: Optical, electronical and photovoltaic properties
Jessop IA, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 11, 9822-9838 (2016)
Thiophene-based fluorescent mercury-sensors
Shigemoto AK, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 69(11-13), 2081-2089 (2016)
Construction and Evaluation of a Self-Calibrating Multiresponse and Multifunctional Graphene Biosensor
Beyranvand S, et al.
Langmuir, 35(32), 10461-10474 (2019)
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.