About This Item
线性分子式:
HCOCH2NHCO2C(CH3)3
CAS Number:
分子量:
159.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
官能基
aldehyde
amine
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCC=O
InChI
1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10)
InChI 密鑰
ACNRTYKOPZDRCO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CTSK(1513)
相关类别
一般說明
N -Boc-2-氨基乙醛是一种有机构件。与 Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) 试剂反应,得到 γ-氨基丁酸 (GABA) 衍生的 α-酮酰胺/酯单元。
應用
N -Boc-2-氨基乙醛可用于以下用途:
- 作为 (+)-负霉素全合成中的起始试剂。
- ( E )-4-(( 叔 -丁氧基羰基)氨基)-2-烯酸乙酯的合成。
- 2,2′ 的合成-联吡啶。
使用最近报道的涉及甲醛和吡咯烷丙酸或二肽 L-Pro-β-Ala 催化的方案,该氨基醛的 α-亚甲基化以快速有效的方式进行。
也用于含 1,3-偶极环加成的吡咯烷的三组分合成。
也用于含 1,3-偶极环加成的吡咯烷的三组分合成。
受保护的吡咯脯氨酸合成中的一个组成部分。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup