About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H28N2O6
CAS Number:
分子量:
452.50
Beilstein:
5893081
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
Fmoc-Lys(Alloc)-OH, ≥95.0% (HPLC)
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
技術
NMR: suitable
顏色
beige
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-2-15-32-24(30)26-14-8-7-13-22(23(28)29)27-25(31)33-16-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-6,9-12,21-22H,1,7-8,13-16H2,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
OJBNDXHENJDCBA-QFIPXVFZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)