等效分子量
490 Epoxy
分子量
average Mn ~800
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
黏度
15 cSt(25 °C)(lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Si](O)(CCCOCC1OC1)(C)C.[Si](O)(O)(C)C
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves