折射率
n20/D 1.4055 (lit.)
黏度
~90 cSt(25 °C)(lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
InChI 密鑰
DQLIITQZEWOQRU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter