About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)3Si(CH3)2O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2(CH2)3NH2
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
比活性
0.6-0.8 meq/g (Amine number)
品質等級
分子量
average Mn ~2,500
折射率
n20/D 1.410
黏度
50 cSt(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
InChI 密鑰
LYVFZZVBTQSOBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
串联质谱(MS/MS)显示双(3-氨基丙基)-PDMS 主要通过末端基团的分子内亲核取代解离。
應用
双(3-氨基丙基)封端的聚(二甲基硅氧烷)可用于合成二吡咯酰胺丙基聚(二甲基硅氧烷)(DPPDMS)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)