About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)3Si(CH3)2O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2(CH2)3NH2
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
比活性
0.07-0.09 meq/g (Amine number)
品質等級
分子量
average Mn ~27,000
折射率
n20/D 1.406
黏度
2,000 cSt
bp
>200 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
InChI
1S/C5H15NOSi.C2H6OSi/c1-8(2,7)5-3-4-6;1-4(2)3/h7H,3-6H2,1-2H3;1-2H3
InChI 密鑰
LYVFZZVBTQSOBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 基于配位键的自愈合弹性体的合成和表征:该研究探索了氨丙基封端聚二甲基硅氧烷(APT-PDMS)在自愈合弹性体制备中的作用,重点介绍了其在材料工程和设计中的潜力(BAI Zhiwei et al. 2020)。
- 基于超支化聚酰亚胺的聚(酰亚胺-硅氧烷):讨论了以双(3-氨丙基)封端的聚二甲基硅氧烷合成的聚酰亚胺-硅氧烷共聚物,说明了该材料在先进聚合物结构制备中的多功能性(P Sysel et al., 2018)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves