Merck
481963
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),羟基末端
viscosity ~750 cSt 
别名:
PDMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
折射率
n20/D 1.406
黏度
~750 cSt
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)(O)O
InChI 密鑰
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 端羟基聚二甲基硅氧烷修饰SiO2纳米颗粒制备有机硅改性聚氨酯基超疏水涂层 该研究以羟基封端的PDMS为改性剂对SiO2纳米颗粒进行疏水改性(Y Cui, Y Li, D Huan, D Zeng, Y Yang, 2022)。
  • 高玻璃化转变温度形状记忆材料:端羟基聚二甲基硅氧烷改性氰酸酯: 研究人员将封羟基PDMS用于氰酸酯改性,增强形状记忆性质(Z Li, J Hu, L Ma, H Liu, 2020)。
  • 环氧树脂改性聚二甲基硅氧烷基涂料的制备及性能研究 该研究探索了用硅化环氧树脂对封羟基PDMS进行改性,从而提高涂层性能(C Zhou, R Li, W Luo, Y Chen, H Zou, M Liang, 2016)。
  • 以端羟基聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性的硅酸钙水合物(CSH)的合成与结构。 研究人员将端羟基PDMS用于CSH的改性,从而提高其在建筑应用中的性能(Z Zhu, Z Wang, Y Zhou, Y Wei, A She, 2021)。
  • 以聚乙二醇(PEG)和端羟基聚二甲基硅氧烷(HTPDMS)为聚合物相变材料的交联聚合物网络。 该研究开发了用于相变材料的PEG和封羟基PDMS交联网络(S Sundararajan, AB Samui, PS Kulkarni, 2019)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)