分子量
average Mn ~13,000
成份
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
折射率
n20/D 1.405
黏度
~260 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F - closed cup
閃點(°C)
65.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter