About This Item
线性分子式:
Cu(C5H7O2)2
CAS Number:
分子量:
261.76
Beilstein:
4157957
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: copper
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI 密鑰
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酰丙酮铜(II)是一种有机金属配位化合物,广泛用作多种有机反应(包括氧化、交叉偶联和聚合反应)的催化剂。它也是制造有机金属框架(MOF)和纳米材料的前体。
應用
乙酰丙酮铜(II)可用作:
- 用于全氧化物光电池中氧化铜原子层沉积的前体。
- 苯乙烯的氮丙啶化(aziridination) 催化剂。
- Huisgen-Click反应合成1,2,3-三唑的催化剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3