所有图片(2)
520888
Sigma-Aldrich
碳负载钯催化剂
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix carbon, dry support
别名:
Pd/C
线性分子式:
Pd
分子量:
106.42
MDL编号:
eCl@ss:
38191001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
100
形式
powder
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
标记范围
10 wt. % loading
基质
carbon, dry support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
应用
催化以下反应:
  • Stille反应
  • 氢化反应
  • Suzuki-Miyaura 和Heck-Mizoroki偶联反应
  • 脱氧
  • 氧化反应
  • 偶联反应
烯烃、炔烃、酮、腈、亚胺、叠氮化物、硝基、苯环和杂环芳烃加氢反应的催化剂;用于环丙烷、苄基衍生物、环氧化物、肼和卤化物的氢解;用于脱氢芳烃和醛的去甲醛化。
包装
10, 50 g in glass bottle
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)