Merck
521507
Sigma-Aldrich
4-丙基苯硼酸
≥95%
登录查看公司和协议定价
别名:
4-Propylbenzeneboronic acid
线性分子式:
CH3CH2CH2C6H4B(OH)2
分子量:
164.01
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
≥95%
mp
89-97 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7,11-12H,2-3H2,1H3
InChI key
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
639370417580521418
vibrant-m
521507
4-丙基苯硼酸
vibrant-m
639370
4-甲氧基-2-甲基苯硼酸
vibrant-m
417580
4-乙烯基苯硼酸
vibrant-m
521418
4-氰基苯基硼酸
mp
89-97 °C (lit.)
mp
169-174 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
应用
Reactant for:
  • Palladium/carbon-catalyzed Suzuki coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
其他说明
含有不定量的酸酐
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Alexandre Baralle et al.
Macromolecular rapid communications, 41(6), e1900644-e1900644 (2020-02-06)
In a significant breakthrough from classical molecular (i.e., nonpolymeric) iodonium salts in light-induced photochemistry, the synthesis and use of new safer polymeric iodonium salts are reported here. They are shown to be involved in charge transfer complexes (CTCs) while in