527378
Sigma-Aldrich
1,3-二环己基-1,1,3,3-四[(降冰片烯-2-基)乙基二甲基硅氧基]二甲硅醚
Empirical Formula (Hill Notation):
C56H98O5Si6
CAS号:
分子量:
1019.89
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
oil (Yellow-orange)
refractive index
n20/D 1.4960 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(CCC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2)O[Si](O[Si](C)(C)CCC3C[C@@H]4C[C@H]3C=C4)(O[Si](O[Si](C)(C)CCC5C[C@@H]6C[C@H]5C=C6)(O[Si](C)(C)CCC7C[C@H]8C[C@@H]7C=C8)C9CCCCC9)C%10CCCCC%10
InChI
1S/C56H98O5Si6/c1-62(2,31-27-51-39-43-19-23-47(51)35-43)57-66(55-15-11-9-12-16-55,58-63(3,4)32-28-52-40-44-20-24-48(52)36-44)61-67(56-17-13-10-14-18-56,59-64(5,6)33-29-53-41-45-21-25-49(53)37-45)60-65(7,8)34-30-54-42-46-22-26-50(54)38-46/h19-26,43-56H,9-18,27-42H2,1-8H3/t43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51?,52?,53?,54?,66?,67?
InChI key
AZONJEFONUBVGD-ZYBJZBRASA-N
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。