535958
Sigma-Aldrich
聚合物键合型溴化硒
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Quality Level
SMILES string
C=Cc1ccccc1.Br[Se]Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Application
Reactant for:
  • Preparation of allylic esters and ethers
Packaging
1, 5 g in glass bottle
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。