About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NH2)512
CAS Number:
分子量:
116488.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
描述
amino surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 7.0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
號表面基團
512
折射率
n20/D 1.341
密度
0.8 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
應用
  • 通过直接合成工艺开发结晶Cu(2)S纳米线及其潜在应用。: 本研究探讨了结晶Cu(2)S纳米线的合成,突出了它们在纳米技术(可能包括储能、太阳能电池和光催化系统)中的潜在应用。该研究侧重于直接合成方法,这些方法可以为高效能源解决方案和其它先进材料应用的新用途铺平道路(Chen et al., 2020)。
外觀
含有 512 个表面伯氨基
法律資訊
由Dendritech® , Inc.生产。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)