About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
CAS Number:
分子量:
934685.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
amino surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 10.0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
號表面基團
4096
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有 4096 个表面伯氨基。
法律資訊
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C