About This Item
线性分子式:
BrCH2COC6H4CN
CAS Number:
分子量:
224.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
96%
mp
92-96 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitrile
SMILES 字串
BrCC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Bromo-4′-cyanoacetophenone can be synthesized from ethylbenzene via aerobic photooxidation using aqueous HBr.
應用
2-Bromo-4′-cyanoacetophenone may be used to synthesize:
  • 3-acylindolizines
  • (2R,3R)-3-[4-(4-cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol
  • 1-[2-(4-cyanophenyl)-2-oxoethyl]-1,10-phenanthrolinium bromide
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)