About This Item
线性分子式:
C6H5CHBrCOOCH2CH3
CAS Number:
分子量:
243.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
97%
折射率
n20/D >1.5390 (lit.)
bp
89-92 °C/0.9 mmHg (lit.)
密度
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
phenyl
SMILES 字串
CCOC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChI 密鑰
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYSA-N
應用
α-溴苯乙酸乙酯(EBPA)可用于合成α-乙氧羰基-N,α-二苯基硝酮。
EBPA可以用作以下反应的引发剂:
  • 二甲基(甲基丙烯酰氧基甲基)膦酸酯的聚合反应
  • 甲基丙烯酸甲酯(MMA)的聚合反应
  • 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)的聚合反应
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)