565776
Sigma-Aldrich
5-氟-2-丙氧基苯基硼酸
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H12BFO3
CAS号:
分子量:
198.00
MDL number:
PubChem Substance ID:
mp
86-91 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI key
TVQRNJJJJCUOLL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1 g in glass bottle
Other Notes
含不定量的酸酐
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。