566489
Sigma-Aldrich
1-(2,5-二氟苯基)双胍 盐酸盐
线性分子式:
C6H3F2NHC(=NH)NHC(=NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
249.65
MDL number:
PubChem Substance ID:
mp
225-230 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H9F2N5.ClH/c9-4-1-2-5(10)6(3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
VVAARBLQYHGNAY-UHFFFAOYSA-N
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。