571598
Sigma-Aldrich
(3-硝基苯基)三氟硼酸钾
线性分子式:
NO2C6H4BF3K
CAS号:
分子量:
229.01
MDL number:
PubChem Substance ID:
SMILES string
[K+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF3NO2.K/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13;/h1-4H;/q-1;+1
InChI key
ZKZMSCLFLMORNI-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary Statements
Personal Protective Equipment
dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
3
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。