About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8Cl2GeO2
CAS Number:
分子量:
231.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
solid
反應適用性
core: germanium
reagent type: catalyst
濃度
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
SMILES 字串
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
InChI 密鑰
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化锗(II)二噁烷络合物(1:1)是一种有机金属化合物,可用作有机合成的还原剂,制备锗基纳米粒子和复合物。
應用
氯化锗(II)二噁烷络合物(1:1)可用作前体:
  • 合成氧化锗纳米颗粒。
  • 制备杂环锗烯复合物用作锗薄膜的原子层沉积前体。
还可用作各种有机转化反应的还原剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)