Merck
576638
Sigma-Aldrich
反丙烯硼酸
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
别名:
(E)-1-Propen-1-ylboronic acid, (E)-Prop-1-enylboronic acid, trans-1-Propeneboronic acid, trans-1-Propenylboronic acid, trans-Propenylboronic acid
线性分子式:
CH3CH=CHB(OH)2
CAS号:
分子量:
85.90
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
≥95.0%
杂质
~10 wt. % cis-isomer
mp
123-127 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H7BO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3,5-6H,1H3/b3-2+
InChI key
CBMCZKMIOZYAHS-NSCUHMNNSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
473790499978642606
vibrant-m
576638
反丙烯硼酸
vibrant-m
473790
反式-2-苯基乙烯基硼酸
vibrant-m
499978
苯并[b]噻吩-2-基硼酸
vibrant-m
642606
反式 -3-苯基-1-丙烯-1-基硼酸
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
123-127 °C (lit.)
mp
146-156 °C (lit.)
mp
256-260 °C (lit.)
mp
-
impurities
~10 wt. % cis-isomer
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
应用
用于以下反应的反应物:
  • 钯膦催化的Suzuki-Miyaura偶联反应
  • Cu(II)介导的Ullmann偶联反应
作为反应物用于制备:
  • 炔基苯氧基乙酸,作为DP2受体拮抗剂,用于治疗过敏性炎症
  • 四氢苯并噻吩类化合物,通过涉及Suzuki偶联的Paal-Knorr合成,作为II型脱氢喹啉酶的构象限制烯醇模拟抑制剂
  • 通过二碘化钐介导的环化反应,生成高度取代的苯并环辛醇衍生物
  • 通过镍催化的与炔烃和烯酮的三组分还原偶联反应,生成立体定向性二烯
用作以下反应的反应物:
  • 钯膦催化的Suzuki-Miyaura偶联反应
  • Cu(II)介导的Ullmann偶联反应
  • 钯催化的Sonogashira交叉偶联反应
作为反应物用于制备:
  • 炔基苯氧基乙酸,作为DP2受体拮抗剂,用于治疗过敏性炎症
  • 四氢苯并噻吩类化合物,通过涉及Suzuki偶联的Paal-Knorr合成,作为II型脱氢喹啉酶的构象限制烯醇模拟抑制剂
  • 通过二碘化钐介导的环化反应,生成高度取代的苯并环辛醇衍生物
  • 通过镍催化的与炔烃和烯酮的三组分还原偶联反应,生成立体定向性二烯
其他说明
含有不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
1-苯基乙烯基硼酸 95%
Sigma-Aldrich
571350
1-苯基乙烯基硼酸
反式 -1-溴-1-丙烯 contains copper as stabilizer, 99%
Sigma-Aldrich
391107
反式 -1-溴-1-丙烯
Ming-Bo Zhou et al.
The Journal of organic chemistry, 75(16), 5635-5642 (2010-08-14)
Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of terminal alkynes with arylboronic acids has been described. In the presence of Pd(OAc)(2) and Ag(2)O, a variety of terminal alkynes, including electron-poor terminal alkynes, smoothly underwent the reaction with numerous boronic acids to afford the corresponding
A new strategy for the synthesis of substituted dihydropyrones and tetrahydropyrones via palladium-catalyzed coupling of thioesters
Fuwa, H.; et al.
Tetrahedron, 67, 4995-5010 (2011)
The preparation of substituted pyrazoles from β,β-dibromo-enones by a tandem condensation/Suzuki-Miyaura cross-coupling process
Beltran-Rodil, S.; et al.
Synlett, 4, 602-606 (2010)
Tetrahydrobenzothiophene derivatives: conformationally restricted inhibitors of type II dehydroquinase.
Sonia Paz et al.
ChemMedChem, 6(2), 266-272 (2011-01-29)
Jakub Saadi et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 6, 1229-1245 (2011-02-02)
A series of γ-oxo esters suitably substituted with various styrene subunits was subjected to samarium diiodide-induced 8-endo-trig cyclizations. Efficacy, regioselectivity and stereoselectivity of these reactions via samarium ketyls strongly depend on the substitution pattern of the attacked alkene moiety. The